Imprimer
N-Carbobenzoxy-D-methionine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Benzyloxycarbonyl-D-methionine, Cbz-D-Met-OH, Z-D-Met-OH, N-Cbz-D-methionine
H63152.06 H63152.14
H63152.06EA 37.3 EUR
H63152.06 H63152.14
N-Carbobenzoxy-D-methionine 98%
N-Carbobenzoxy-D-methionine
Purity: 98% CAS No.: 28862-80-8 Molecular Formula: C13H17NO4S Formula Weight: 283.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 68-72° dec Beilstein Reference: 2058695 Optical Rotation: +26°(c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00026043
Formule: C₁₃H₁₇NO₄S
Poids moléculaire: 283.34 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00026043
Numéro CAS: 28862-80-8