Fmoc-6-Ahx-OH 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Fmoc-ε-aminocaproic acid, Fmoc-ε-Acp-OH, 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 88574-06-5
Molecular Formula: C21H23NO4
Formula Weight: 353.41
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 5883220
MDL No.: MFCD00077045
Formule:
C₂₁H₂₃NO₄ Poids moléculaire: 353.418 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00077045 Numéro CAS: 88574-06-5 |