Imprimer
Ethyl-1-boc-piperazine-3-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63146.03 H63146.06
H63146.03EA 264 EUR
H63146.03 H63146.06
Ethyl-1-boc-piperazine-3-carboxylate 97%
Ethyl-1-boc-piperazine-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 183742-29-2 Molecular Formula: C12H22N2O4 Formula Weight: 258.31 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD13172266
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13172266
Numéro CAS: 183742-29-2