Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 87808-49-9
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03840737
Formule:
C₉H₉BrO₂ |
Numéro MDL:
MFCD03840737 Numéro CAS: 87808-49-9 |