2-Bromo-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Phe(2-Br)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 42538-40-9
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD03092958
Formule:
C₉H₁₀BrNO₂ |
Numéro MDL:
MFCD03092958 Numéro CAS: 42538-40-9 |