Imprimer
(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-D-cis-Hyp-OMe, N-(tert-Butoxycarbonyl)-cis-4-hydroxy-D-proline methyll ester, 1-tert-Butyl 2-Methyl (2R,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-cis-D-Hyp-OMe, 1-tert-butyl 2-methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (2R,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 2-Methyl ester, (2R,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline methyll ester, N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline methyl ester
H63136.03 H63136.06
H63136.03EA 99.4 EUR
H63136.03 H63136.06
(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Purity: 95% CAS No.: 114676-69-6 Molecular Formula: C11H19NO5 Formula Weight: 245.27 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00797548
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Poids moléculaire: 245.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797548
Numéro CAS: 114676-69-6