2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 421552-12-7
Molecular Formula: C8H5BrFN
Formula Weight: 214.04
Physical Form: Solid
UN No.: UN2923
MDL No.: MFCD08059542
Formule:
C₈H₅BrFN Poids moléculaire: 214.04 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08059542 Numéro CAS: 421552-12-7 ADR: 8 III |