O-Methyl-L-tyrosine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 6230-11-1
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 259-261° dec
Beilstein Reference: 2212726
Optical Rotation: -7°(c=1 in 1M HCl)
MDL No.: MFCD00002604
Formule:
C₁₀H₁₃NO₃ Poids moléculaire: 195.22 g/mol Point de fusion: 259…261 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00002604 Numéro CAS: 6230-11-1 EINECS: 228-333-9 |