Fmoc-Lys(Dnp)-OH 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nα-Fmoc-L-lysine
Purity: 98%
CAS No.: 148083-64-1
Molecular Formula: C27H26N4O8
Formula Weight: 534.52
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00273454
Formule:
C₂₇H₂₆N₄O₈ Poids moléculaire: 534.525 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00273454 Numéro CAS: 148083-64-1 |