Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 884497-46-5
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Physical Form: Solid
Appearance: White to yellow
MDL No.: MFCD05863683
Formule:
C₈H₈FNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05863683 Numéro CAS: 884497-46-5 |