Imprimer
O-tert-Butyl-L-threonine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,3R)-2-Amino-3-(tert-butoxy)butanoic acid, H-Thr(tBu)-OH
H63031.06 H63031.14
H63031.06EA 107 EUR
H63031.06 H63031.14
O-tert-Butyl-L-threonine 97%
O-tert-Butyl-L-threonine
Purity: 97% CAS No.: 4378-13-6 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2206127 Optical Rotation: -43°(c=1 in water) MDL No.: MFCD00037766
Formule: C₈H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037766
Numéro CAS: 4378-13-6