3-Nitro-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 19883-74-0
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD01860661
Formule:
C₉H₁₀N₂O₄ |
Numéro MDL:
MFCD01860661 Numéro CAS: 19883-74-0 |