S-Trityl-D-cysteine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-2-Amino-3-(tritylthio)propanoic acid, H-D-Cys(Trt)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 25840-82-8
Molecular Formula: C22H21NO2S
Formula Weight: 363.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00236948
Formule:
C₂₂H₂₁NO₂S |
Numéro MDL:
MFCD00236948 Numéro CAS: 25840-82-8 |