(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 33208-99-0
Molecular Formula: C3H8N2O.HCl
Formula Weight: 124.57
Physical Form: Solid
Melting Point: 212-217° dec
Optical Rotation: +11°(c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00066145
Formule:
C₃H₉ClN₂O Poids moléculaire: 124.57 g/mol Point de fusion: 212…217 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066145 Numéro CAS: 33208-99-0 |