Imprimer
Acide 2-fluoro-6-nitrobenzoïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
H63013.06 H63013.14 H63013.22
H63013.06EA 67.5 EUR
H63013.06 H63013.14 H63013.22
Acide 2-fluoro-6-nitrobenzoïque 98%
Acide 2-fluoro-6-nitrobenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 385-02-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD01862079
Formule: C₇H₄FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862079
Numéro CAS: 385-02-4