Imprimer
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Tle-OH
H63007.03 H63007.06
H63007.03EA 75.8 EUR
H63007.03 H63007.06
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH) 95%
DL-tert-Leucine (H-DL-Tle-OH)
Purity: 95% CAS No.: 33105-81-6 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Physical Form: Solid Melting Point: 300° dec Beilstein Reference: 1721823 MDL No.: MFCD00065933
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065933
Numéro CAS: 33105-81-6