Oxyde de méthyle et de 1,2,3,4-tétrahydro-6-quinolyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 120-15-0
Molecular Formula: C10H13NO
Formula Weight: 163.22
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 34-37°
MDL No.: MFCD00090494
Formule:
C₁₀H₁₃NO Poids moléculaire: 163.22 g/mol Point de fusion: 34…37 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00090494 Numéro CAS: 120-15-0 EINECS: 204-374-8 |