Imprimer
(R)-4-(1-aminoethyl)phenol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H63001.03 H63001.06
H63001.03EA 238 EUR
H63001.03 H63001.06
(R)-4-(1-aminoethyl)phenol 97%
(R)-4-(1-aminoethyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 134855-89-3 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD03844647
Formule: C₈H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD03844647
Numéro CAS: 134855-89-3
ADR: 8,III