Fmoc-D-Dab(Boc)-OH 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 114360-56-4
Molecular Formula: C24H28N2O6
Formula Weight: 440.49
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00798647
Formule:
C₂₄H₂₈N₂O₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798647 Numéro CAS: 114360-56-4 |