Argent chlorure 4,9% dans l'eau, dispersion de nanoparticules <200nm APS NW
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.038
Appearance: White opaque
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003399
Formule:
AgCl Densité: 1,038 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003399 Numéro CAS: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3082 ADR: 9,III Indice Merck: 14,8509 |