Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
Purity: 98%
CAS No.: 146727-62-0
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Beilstein Reference: 9339089
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672527
Formule:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672527 Numéro CAS: 146727-62-0 ADR: 6.1,III |