Imprimer
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Nδ-Boc-Nα-Fmoc-D-ornithine
H62930.03 H62930.06
H62930.03EA 80 EUR
H62930.03 H62930.06
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH 95%
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH
Purity: 95% CAS No.: 118476-89-4 Molecular Formula: C25H30N2O6 Formula Weight: 454.52 Physical Form: Powder Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00077065
Formule: C₂₅H₃₀N₂O₆
Poids moléculaire: 454.523 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077065
Numéro CAS: 118476-89-4