2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-, 2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 96%
Molecular Formula: C13H18BFO3
Formula Weight: 252.09
Physical Form: Solid
Formule:
C₁₃H₁₈BFO₃ Poids moléculaire: 252.09 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16996294 Numéro CAS: 1599432-41-3 |