Boc-N-Me-Val-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-L-valine, N-Boc-N-methyl-L-valine, Boc-N-Me-Val-OH
Purity: 95%
CAS No.: 45170-31-8
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.29
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2646180
Optical Rotation: -94°(c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00038760
Formule:
C₁₁H₂₁NO₄ Poids moléculaire: 231.292 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038760 Numéro CAS: 45170-31-8 |