H-D-Lys(Boc)-OH 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 31202-69-4
Molecular Formula: C11H22N2O4
Formula Weight: 246.30
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00076958
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00076958 Numéro CAS: 31202-69-4 |