Imprimer
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-Ser(Bzl)-OH, N-Boc-O-benzyl-L-serine
H62705.06 H62705.14
H62705.06EA 60.4 EUR
H62705.06 H62705.14
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 23680-31-1 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.33 Physical Form: Solid Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 3064461 Optical Rotation: +20°(c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00066063
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066063
Numéro CAS: 23680-31-1
EINECS: 245-820-1