Imprimer
D(-)-Cystéine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H62627.03 H62627.06
H62627.03EA 129 EUR
H62627.03 H62627.06
D(-)-Cystéine 98%
D(-)-Cystéine
Purity: 98% CAS No.: 921-01-7 Molecular Formula: C3H7NO2S Formula Weight: 121.16 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 230° dec Beilstein Reference: 1721407 MDL No.: MFCD00066461
Formule: C₃H₇NO₂S
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066461
Numéro CAS: 921-01-7
EINECS: 213-062-0