2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-5-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Purity: 96%
CAS No.: 863578-24-9
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 49-50°
MDL No.: MFCD11617916
Formule:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Poids moléculaire: 237.081 g/mol Point de fusion: 49…50 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11617916 Numéro CAS: 863578-24-9 |