Imprimer
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H62561.03 H62561.06
H62561.03EA 267 EUR
H62561.03 H62561.06
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate 96%
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate
Purity: 96% CAS No.: 937732-38-2 Molecular Formula: C9H8BrFO2 Formula Weight: 247.06 Physical Form: Solid
Formule: C₉H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489056
Numéro CAS: 937732-38-2