Imprimer
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H62543.06 H62543.14
H62543.06EA 40.6 EUR
H62543.06 H62543.14
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4931-66-2 Molecular Formula: C6H9NO3 Formula Weight: 143.14 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.226 Refractive Index: 1.4860 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 90°/0.3mm Optical Rotation: +10°(c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00080931
Formule: C₆H₉NO₃
Point d'ébullition: 90 °C (0,3 mmHg)
Densité: 1,226
Point éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080931
Numéro CAS: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3