Imprimer
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
H62530.MD H62530.03
H62530.MDEA 147 EUR
H62530.MD H62530.03
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1073354-74-1 Molecular Formula: C17H25BFNO3 Formula Weight: 321.19 Physical Form: Solid Melting Point: 35-40° MDL No.: MFCD09027076
Formule: C₁₇H₂₅BFNO₃
Point de fusion: 35…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027076
Numéro CAS: 1073354-74-1