trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(1r,4r)-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 873537-33-8
Molecular Formula: C7H12N2.HCl
Formula Weight: 160.64
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD21643021
Formule:
C₇H₁₂N₂·ClH Poids moléculaire: 160.645 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21643021 Numéro CAS: 873537-33-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |