Imprimer
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzenamine, 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 2-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
H62511.MD H62511.03
H62511.MDEA 231 EUR
H62511.MD H62511.03
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
Poids moléculaire: 237.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025504
Numéro CAS: 1309982-16-8