Boc-HYP-OBZL 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline benzyl ester, (2S,4R)-2-Benzyl 1-tert-butyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 89813-47-8
Molecular Formula: C17H23NO5
Formula Weight: 321.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale brown
MDL No.: MFCD00076979
Formule:
C₁₇H₂₃NO₅ Poids moléculaire: 321.373 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00076979 Numéro CAS: 89813-47-8 |