Imprimer
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
H62482.MD H62482.03
H62482.MDEA 94.3 EUR
H62482.MD H62482.03
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate 96%
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Purity: 96% CAS No.: 193290-19-6 Molecular Formula: C9H8BrFO2 Formula Weight: 247.06 Physical Form: Solid
Formule: C₉H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483545
Numéro CAS: 193290-19-6