Imprimer
Fmoc-D-Dap(Boc)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H62381.03 H62381.06
H62381.03EA 216 EUR
H62381.03 H62381.06
Fmoc-D-Dap(Boc)-OH 95%
Fmoc-D-Dap(Boc)-OH
Purity: 95% CAS No.: 198544-42-2 Molecular Formula: C23H26N2O6 Formula Weight: 426.46 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00798648
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798648
Numéro CAS: 198544-42-2