Boc-Arg(NO₂)-OH 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nα-Boc-Nomega-nitro-L-arginine
Purity: 98%
CAS No.: 2188-18-3
Molecular Formula: C11H21N5O6
Formula Weight: 319.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2015163
MDL No.: MFCD00065556
Formule:
C₁₁H₂₁N₅O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00065556 Numéro CAS: 2188-18-3 EINECS: 218-580-0 |