Boc-N-Me-Phe-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Boc-N-methyl-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 37553-65-4
Molecular Formula: C15H21NO4
Formula Weight: 279.33
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2386503
MDL No.: MFCD00038754
Formule:
C₁₅H₂₁NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038754 Numéro CAS: 37553-65-4 |