Imprimer
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H62056.06 H62056.14
H62056.06EA 101 EUR
H62056.06 H62056.14
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate 97%
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate
Purity: 97% CAS No.: 59279-60-6 Molecular Formula: C12H21NO6 Formula Weight: 275.30 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD03094774
Formule: C₁₂H₂₁NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094774
Numéro CAS: 59279-60-6