Imprimer
Boc-Phe(4-CN)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-4-cyano-Phe-OH, N-Boc-4-cyano-L-phenylalanine, Boc-Phe(4-CN)-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-cyano-L-phenylalanine
H62023.03 H62023.06
H62023.03EA 160 EUR
H62023.03 H62023.06
Boc-Phe(4-CN)-OH 95%
Boc-Phe(4-CN)-OH
Purity: 95% CAS No.: 131724-45-3 Molecular Formula: C15H18N2O4 Formula Weight: 290.31 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 7715793 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00672526
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₄
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672526
Numéro CAS: 131724-45-3
ADR: 6.1,III