Imprimer
Boc-Orn-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H62014.06 H62014.14
H62014.06EA 134 EUR
H62014.06 H62014.14
Boc-Orn-OH 95%
Boc-Orn-OH
Purity: 95% CAS No.: 21887-64-9 Molecular Formula: C10H20N2O4 Formula Weight: 232.28 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 207-208° Beilstein Reference: 4313353 MDL No.: MFCD00076970
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
Point de fusion: 207…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076970
Numéro CAS: 21887-64-9