Acide 3-bromoanthranilique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 20776-51-6
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Flash Point: 161°(322°F)
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 174-178°
Beilstein Reference: 2936928
MDL No.: MFCD03618453
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Point de fusion: 174…178 °C Point éclair: 161 °C (322 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03618453 Numéro CAS: 20776-51-6 |