4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 213265-83-9
Molecular Formula: C4HCl2FN2
Formula Weight: 166.97
Flash Point: 91°(196°F)
Physical Form: Liquid
Boiling Point: 50-60°/14mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD08056331
Formule:
C₄HCl₂FN₂ Point d'ébullition: 50…60 °C (14 mmHg) Point éclair: 91 °C (196 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08056331 Numéro CAS: 213265-83-9 ADR: 8,III |