6-Chloropyridine-2,3-diamine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3-Diamino-6-chloropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 40851-95-4
Molecular Formula: C5H6ClN3
Formula Weight: 143.57
Storage Temperature: -30°C to -10°C
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00209966
Formule:
C₅H₆ClN₃ |
Numéro MDL:
MFCD00209966 Numéro CAS: 40851-95-4 ADR: 6.1,III |