3-Fluoro-4-cyanopyridine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 113770-88-0
Molecular Formula: C6H3FN2
Formula Weight: 122.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Appearance: White to pale yellow
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD04112524
Formule:
C₆H₃FN₂ Poids moléculaire: 122.10 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD04112524 Numéro CAS: 113770-88-0 ADR: 6.1 III |