Imprimer
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H61474.06 H61474.14
H61474.06EA 152 EUR
H61474.06 H61474.14
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 98%
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 42518-98-9 Molecular Formula: C5H2Cl2OS Formula Weight: 181.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 4° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00043886
Formule: C5H2Cl2OS
Point de fusion: 4 °C
Numéro MDL: MFCD00043886
Numéro CAS: 42518-98-9
ADR: 8,II