Imprimer
(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,6-Dimethylbenzyl alcohol
H61409.MD H61409.03 H61409.06
H61409.MDEA 49.8 EUR
H61409.MD H61409.03 H61409.06
(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
(2,6-dimethylphenyl)methanol
Purity: 98% CAS No.: 62285-58-9 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00128004
Formule: C₉H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128004
Numéro CAS: 62285-58-9