Imprimer
Aluminium oxyde activé basique qualité flash HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45949.A1 45949.30
45949.A1EA 294 EUR
45949.A1 45949.30
Aluminium oxyde activé basique qualité flash HPLC
Aluminium oxyde activé basique
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 18-32 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C
Point de fusion: 2045 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Indice Merck: 14,356