N-Boc-D-serine methyl ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 95715-85-8
Molecular Formula: C9H17NO5
Formula Weight: 219.23
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.080
Refractive Index: 1.4530
Appearance: Colourless to yellow
Boiling Point: 215°
Optical Rotation: +18° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD00270516
Formule:
C₉H₁₇NO₅ Point d'ébullition: 215 °C Densité: 1,080 Point éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00270516 Numéro CAS: 95715-85-8 |