Boc-D-homophenylalanine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Boc-D-Homophe-OH, (R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-D-HoPhe-OH
Purity: 98%
CAS No.: 82732-07-8
Molecular Formula: C15H21NO4
Formula Weight: 279.33
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 71-78°
Beilstein Reference: 3653505
MDL No.: MFCD00076905
Formule:
C₁₅H₂₁NO₄ Point de fusion: 71…78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00076905 Numéro CAS: 82732-07-8 |